Tlačiť
(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC50016-1G PC50016-250MG
APOSPC50016-1GEA 109.51 EUR
APOSPC50016-1G APOSPC50016-250MG
(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅Cl₂FO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09045976
Číslo CAS: 926257-07-0
OSN: 3261
ADR: 8,III