Tlačiť
4-Bromo-2-fluorobenzylsulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (4-Bromo-2-fluorophenyl)methylsulphonyl chloride, (4-Bromo-2-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
PC50015-1G PC50015-250MG
APOSPC50015-1GEA 414.58 EUR
APOSPC50015-1G APOSPC50015-250MG
4-Bromo-2-fluorobenzylsulphonyl chloride
4-Bromo-2-fluorobenzylsulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅BrClFO₂S
Mw: 287.534 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11976108
Číslo CAS: 1178830-06-2
OSN: 3261
ADR: 8 III