Tlačiť
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl trifluoromethanesulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-(Trifluoromethoxy)-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}nitrobenzene, 2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl triflate
PC500116-1G PC500116-250MG
APOSPC500116-1GEA 556.38 EUR
APOSPC500116-1G APOSPC500116-250MG
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl trifluoromethanesulphonate
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₃F₆NO₆S
Mw: 355.168 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25541876
Číslo CAS: 955395-91-2
OSN: 3265
ADR: 8 III