Tlačiť
4-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Nitro-4-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene, 4-Methyl-2-nitrophenyl triflate
PC500111-1G PC500111-250MG
APOSPC500111-1GEA 556.38 EUR
APOSPC500111-1G APOSPC500111-250MG
4-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
4-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₆F₃NO₅S
Mw: 285.197 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25541871
Číslo CAS: 195455-54-0
OSN: 3265
ADR: 8 III