Tlačiť
2-Methyl-3-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Nitro-6-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene, 2-Methyl-3-nitrophenyl triflate
PC500108-1G PC500108-250MG
APOSPC500108-1GEA 556.38 EUR
APOSPC500108-1G APOSPC500108-250MG
2-Methyl-3-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Methyl-3-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₆F₃NO₅S
Mw: 285.197 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25541868
Číslo CAS: 1446016-49-4
OSN: 3261
ADR: 8 III