Tlačiť
(3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC50010-250MG PC50010-1G
APOSPC50010-250MGEA 38.23 EUR
APOSPC50010-250MG APOSPC50010-1G
(3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClF₂O₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08704570
Číslo CAS: 163295-73-6
OSN: 3261
ADR: 8,III