Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-5-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}benzotrifluoride, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl triflate
PC500097-1G PC500097-250MG
APOSPC500097-1GEA 556.38 EUR
APOSPC500097-1G APOSPC500097-250MG
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₃ClF₆O₃S
Mw: 328.616 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25541859
Číslo CAS: 1446016-91-6
OSN: 3265
ADR: 8 III