Tlačiť
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500096-1G PC500096-250MG
APOSPC500096-1GEA 221.82 EUR
APOSPC500096-1G APOSPC500096-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₃ClF₆O₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25541858
Číslo CAS: 1446016-94-9
OSN: 3265
ADR: 8,III