Tlačiť
4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Chloro-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene, 4-Chloro-2-methylphenyl triflate
PC500090-1G PC500090-250MG
APOSPC500090-1GEA 556.38 EUR
APOSPC500090-1G APOSPC500090-250MG
4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₃S
Mw: 274.645 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25541852
Číslo CAS: 1446016-75-6
OSN: 3265
ADR: 8 III