Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl triflate, 4-Fluoro-3-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}benzotrifluoride
PC500070-1G PC500070-250MG
APOSPC500070-1GEA 231.92 EUR
APOSPC500070-1G APOSPC500070-250MG
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₃F₇O₃S
Mw: 312.161 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25541832
Číslo CAS: 1446016-79-0
OSN: 3265
ADR: 8 III