Tlačiť
4-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-5-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene, 4-Fluoro-3-methylphenyl triflate
PC500068-1G PC500068-250MG
APOSPC500068-1GEA 223.91 EUR
APOSPC500068-1G APOSPC500068-250MG
4-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₆F₄O₃S
Mw: 258.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25541830
Číslo CAS: 1446016-90-5
OSN: 3265
ADR: 8 III