Tlačiť
2-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500061-1G PC500061-250MG
APOSPC500061-1GEA 116.33 EUR
APOSPC500061-1G APOSPC500061-250MG
2-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
2-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₆F₄O₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25541823
Číslo CAS: 1446016-74-5
OSN: 3265
ADR: 8,III