Tlačiť
2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-6-fluorophenyl triflate
PC500051-1G PC500051-250MG
APOSPC500051-1GEA 556.38 EUR
APOSPC500051-1G APOSPC500051-250MG
2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₇H₃ClF₄O₃S
Mw: 278.609 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25541813
Číslo CAS: 1443684-70-5
OSN: 3265
ADR: 8 III