Tlačiť
Methyl 2H,2H,3H,3H-perfluoroheptanoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoroheptanoate
PC50003-1G PC50003-250MG
APOSPC50003-1GEA 874.05 EUR
APOSPC50003-1G APOSPC50003-250MG
Methyl 2H,2H,3H,3H-perfluoroheptanoate
Methyl 2H,2H,3H,3H-perfluoroheptanoate
Vzorec: C₈H₇F₉O₂
Teplota varu: 53…54 °C (9 mm Hg)
Hustota: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17676091
Číslo CAS: 132424-36-3