Tlačiť
5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-(Trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC500012-1G PC500012-250MG PC500012-5G PC500012-25G
APOSPC500012-1GEA 328.46 EUR
APOSPC500012-1G APOSPC500012-250MG APOSPC500012-5G APOSPC500012-25G
5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Vzorec: C₉H₄F₃NO₃
Mw: 231.128 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20501921
Číslo CAS: 781-94-2