Tlačiť
6-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(Trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione, 5-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
PC500009-1G PC500009-250MG
APOSPC500009-1GEA 366.91 EUR
APOSPC500009-1G APOSPC500009-250MG
6-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride 97%
6-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Vzorec: C₉H₄F₃NO₃
Mw: 231.128 g/mol
Teplota tavenia: 239 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24850066
Číslo CAS: 387-18-8