Tlačiť
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
PC500002-1G PC500002-250MG PC500002-5G
APOSPC500002-1GEA 198.68 EUR
APOSPC500002-1G APOSPC500002-250MG APOSPC500002-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂F₃
Mw: 317.929 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11847628
Číslo CAS: 657-64-7
OSN: 3265
ADR: 8 III