Tlačiť
Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49997-1G PC49997-250MG
APOSPC49997-1GEA 249.15 EUR
APOSPC49997-1G APOSPC49997-250MG
Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
Mw: 267.48 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28733926
Číslo CAS: 1695489-54-3