Tlačiť
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Cyano-2,3-difluorobenzotrifluoride
PC4993-1G PC4993-250MG PC4993-5G
APOSPC4993-1GEA 294.42 EUR
APOSPC4993-1G APOSPC4993-250MG APOSPC4993-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂F₅N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236258
Číslo CAS: 240122-24-1
OSN: 3276
ADR: 6.1,III