Tlačiť
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC499017-1G PC499017-250MG
APOSPC499017-1GEA 448.46 EUR
APOSPC499017-1G APOSPC499017-250MG
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₃N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185782
Číslo CAS: 1067192-61-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III