Tlačiť
6-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC499014-1G PC499014-250MG
APOSPC499014-1GEA 580.41 EUR
APOSPC499014-1G APOSPC499014-250MG
6-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline 95%
6-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Vzorec: C₉H₅BrFNO
Mw: 242.045 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09861332
Číslo CAS: 1019016-22-8