Tlačiť
2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Bromo-4-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
PC499009-25G PC499009-5G
APOSPC499009-25GEA 450.63 EUR
APOSPC499009-25G APOSPC499009-5G
2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Mw: 255.032 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10696314
Číslo CAS: 944901-07-9