Tlačiť
2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC499008-1G PC499008-5G
APOSPC499008-1GEA 250.35 EUR
APOSPC499008-1G APOSPC499008-5G
2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₄O
Mw: 194.126 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185641
Číslo CAS: 1214344-33-8