Tlačiť
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49825-1G PC49825-5G
APOSPC49825-1GEA 488.68 EUR
APOSPC49825-1G APOSPC49825-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄BrF₄N
Mw: 258.011 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22200127
Číslo CAS: 1239463-37-6