Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-(Difluoromethoxy)-5-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC49715-1G PC49715-250MG PC49715-5G
APOSPC49715-1GEA 1120.37 EUR
APOSPC49715-1G APOSPC49715-250MG APOSPC49715-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester 95%
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₆BF₃O₃
Mw: 288.071 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30486443
Číslo CAS: 1417301-27-9