Tlačiť
2-Bromo-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC49705-1G PC49705-250MG
APOSPC49705-1GEA 654.52 EUR
APOSPC49705-1G APOSPC49705-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
2-Bromo-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₂I
Mw: 332.912 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18391106
Číslo CAS: 1261642-33-4
OSN: 3261
ADR: 8 III