Tlačiť
Methyl 3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49684-1G PC49684-250MG
APOSPC49684-1GEA 344.48 EUR
APOSPC49684-1G APOSPC49684-250MG
Methyl 3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Mw: 220.145 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12406849
Číslo CAS: 796119-63-6