Tlačiť
3,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-10-phenyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium tetrafluoroborate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: di-tBu-Mes-Acr+BF4-, 3,6-Di-tert-butyl-9-mesityl-10-phenylacridin-10-ium tetrafluoroborate
PC49681-100MG PC49681-250MG
APOSPC49681-100MGEA 63.38 EUR
APOSPC49681-100MG APOSPC49681-250MG
3,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-10-phenyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium tetrafluoroborate 95%
3,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-10-phenyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium tetrafluoroborate
Vzorec: C₃₆H₄₀N·BF₄
Teplota tavenia: 277,2 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD31381908
Číslo CAS: 1810004-87-5