Tlačiť
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC49664-1G PC49664-250MG PC49664-5G
APOSPC49664-1GEA 821.15 EUR
APOSPC49664-1G APOSPC49664-250MG APOSPC49664-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅F₅O
Mw: 212.117 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28012313
Číslo CAS: 1803570-73-1