Tlačiť
Manganese bis(trifluoromethanesulphonate)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49662-1G PC49662-25G PC49662-5G
APOSPC49662-1GEA 29.8 EUR
APOSPC49662-1G APOSPC49662-25G APOSPC49662-5G
Manganese bis(trifluoromethanesulphonate)
Manganese bis(trifluoromethanesulphonate)
Vzorec: 2(CF₃O₃S)·Mn
Mw: 353.076 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17015267
Číslo CAS: 55120-76-8
OSN: 3261
ADR: 8 II