Tlačiť
4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Carboxy-2,3,6-trifluorophenol, 2,3,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid
PC49652-1G PC49652-250MG
APOSPC49652-1GEA 265.17 EUR
APOSPC49652-1G APOSPC49652-250MG
4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
4-Hydroxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₃O₃
Mw: 192.092 g/mol
Teplota tavenia: 159…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458460
Číslo CAS: 156839-10-0