Tlačiť
2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-4-fluoro-5-iodo-2-methylbenzene
PC49650-1G PC49650-250MG
APOSPC49650-1GEA 318.05 EUR
APOSPC49650-1G APOSPC49650-250MG
2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
Vzorec: C₇H₅BrFI
Mw: 314.921 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28040490
Číslo CAS: 1805937-22-7