Tlačiť
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-3,5-difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC4965-1G PC4965-5G PC4965-25G
APOSPC4965-1GEA 24.95 EUR
APOSPC4965-1G APOSPC4965-5G APOSPC4965-25G
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂BrClF₂O₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788548
Číslo CAS: 518057-63-1
OSN: 3261
ADR: 8,III