Tlačiť
5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-o-anisonitrile, 3-Cyano-5-iodo-2-methoxybenzotrifluoride
PC49623-1G PC49623-250MG
APOSPC49623-1GEA 198.68 EUR
APOSPC49623-1G APOSPC49623-250MG
5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Iodo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₅F₃INO
Mw: 327.042 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25541890
Číslo CAS: 1445995-74-3
OSN: 3439
ADR: 6.1 III