Tlačiť
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α,2-Dibromo-6-fluorotoluene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-3-fluorobenzene
PC49622-1G PC49622-25G PC49622-5G
APOSPC49622-1GEA 43.32 EUR
APOSPC49622-1G APOSPC49622-25G APOSPC49622-5G
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-6-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂F
Teplota varu: 128…131 °C (25 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10698675
Číslo CAS: 1548-81-8
OSN: 3265
ADR: 8,II