Tlačiť
4-Fluoro-2-nitrothiophenol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-2-nitrophenyl mercaptan, 4-Fluoro-2-nitrobenzenethiol
PC49621-1G PC49621-250MG
APOSPC49621-1GEA 291.61 EUR
APOSPC49621-1G APOSPC49621-250MG
4-Fluoro-2-nitrothiophenol 95%
4-Fluoro-2-nitrothiophenol
Vzorec: C₆H₄FNO₂S
Mw: 173.165 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD22481385
Číslo CAS: 654063-68-0
OSN: 3335
ADR: 9 III