Tlačiť
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-3'-fluoro-2'-methoxyacetophenone, 2-(Bromoacetyl)-6-fluoroanisole, 2-Bromo-1-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
PC49619-1G PC49619-250MG
APOSPC49619-1GEA 298.02 EUR
APOSPC49619-1G APOSPC49619-250MG
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide 97%
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
Mw: 247.061 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD23711719
Číslo CAS: 1427403-76-6
OSN: 1759
ADR: 8 III