Tlačiť
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 3-Carboxy-2-hydroxybenzotrifluoride
PC49616-1G PC49616-5G PC49616-25G
APOSPC49616-1GEA 127.78 EUR
APOSPC49616-1G APOSPC49616-5G APOSPC49616-25G
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Mw: 206.119 g/mol
Teplota tavenia: 161…163 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06203614
Číslo CAS: 251300-32-0