Tlačiť
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-3-carboxy-2-hydroxybenzotrifluoride, 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylic acid
PC49615-1G PC49615-250MG
APOSPC49615-1GEA 265.17 EUR
APOSPC49615-1G APOSPC49615-250MG
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₃
Mw: 285.015 g/mol
Teplota tavenia: 185…188 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06203616
Číslo CAS: 251300-31-9