Tlačiť
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Carboxy-2-hydroxy-5-iodobenzotrifluoride, 5-Iodo-3-(trifluoromethyl)salicylic acid
PC49614-1G PC49614-250MG
APOSPC49614-1GEA 159.02 EUR
APOSPC49614-1G APOSPC49614-250MG
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₃IO₃
Mw: 332.015 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD25541889
Číslo CAS: 1445995-72-1