Tlačiť
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Bromo-3-cyano-2-methoxybenzotrifluoride, 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)-o-anisonitrile
PC49613-1G PC49613-250MG PC49613-5G
APOSPC49613-1GEA 251.95 EUR
APOSPC49613-1G APOSPC49613-250MG APOSPC49613-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₅BrF₃NO
Mw: 280.041 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25541888
Číslo CAS: 1445995-71-0
OSN: 3439
ADR: 6.1 III