Tlačiť
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2-fluoro-3-(methylsulphonyl)-5-nitrobenzene, 3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)nitrobenzene
PC49612-1G PC49612-250MG PC49612-5G
APOSPC49612-1GEA 477.07 EUR
APOSPC49612-1G APOSPC49612-250MG APOSPC49612-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₅BrFNO₄S
Mw: 298.086 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25541887
Číslo CAS: 1445995-73-2