Tlačiť
3-Amino-6-bromo-2-fluorobenzotrifluoride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline, 4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluoro-m-toluidine
PC49598-1G PC49598-5G
APOSPC49598-1GEA 149.81 EUR
APOSPC49598-1G APOSPC49598-5G
3-Amino-6-bromo-2-fluorobenzotrifluoride 97%
3-Amino-6-bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₄N
Mw: 258.011 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD20483444
Číslo CAS: 159329-03-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III