Tlačiť
Iron(II) tetrafluoroborate hexahydrate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC49590-100G PC49590-25G
APOSPC49590-100GEA 245.49 EUR
APOSPC49590-100G APOSPC49590-25G
Iron(II) tetrafluoroborate hexahydrate 97%
Iron(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Vzorec: 2(BF₄)·Fe·6H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192235
Číslo CAS: 13877-16-2
OSN: 3260
ADR: 8,II