Tlačiť
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde, 2-Formyl-3-hydroxybenzotrifluoride, 2-Formyl-3-(trifluoromethyl)phenol
PC49535-1G PC49535-250MG PC49535-5G
APOSPC49535-1GEA 88.25 EUR
APOSPC49535-1G APOSPC49535-250MG APOSPC49535-5G
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
Mw: 190.119 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16999701
Číslo CAS: 58914-35-5