Tlačiť
4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(Piperidin-4-yl)-2,2,2-trifluoroethan-1-ol ethane-1,2-dioate
PC49515-1G PC49515-250MG
APOSPC49515-1GEA 1708.39 EUR
APOSPC49515-1G APOSPC49515-250MG
4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine oxalate
Vzorec: C₉H₁₄F₃NO₅
Mw: 273.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18909670
Číslo CAS: 1298094-30-0