Tlačiť
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4,5-difluorobenzene, α,2-Dibromo-4,5-difluorotoluene
PC49499-1G PC49499-5G PC49499-250MG
APOSPC49499-1GEA 66.59 EUR
APOSPC49499-1G APOSPC49499-5G APOSPC49499-250MG
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂F₂
Mw: 285.911 g/mol
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18909668
Číslo CAS: 647862-95-1
OSN: 3261
ADR: 8 III