Tlačiť
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanol
PC49498-1G PC49498-5G
APOSPC49498-1GEA 139.59 EUR
APOSPC49498-1G APOSPC49498-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
Mw: 223.015 g/mol
Teplota tavenia: 75…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18909667
Číslo CAS: 476620-55-0