Tlačiť
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromo-5-(bromomethyl)-2,3,4-trifluorobenzene
PC49489-1G PC49489-250MG PC49489-5G
APOSPC49489-1GEA 66.59 EUR
APOSPC49489-1G APOSPC49489-250MG APOSPC49489-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₃Br₂F₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12756772
Číslo CAS: 1260832-85-6
OSN: 3265
ADR: 8,III