Tlačiť
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49465-1G PC49465-250MG PC49465-5G
APOSPC49465-1GEA 257.16 EUR
APOSPC49465-1G APOSPC49465-250MG APOSPC49465-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆F₃NO₄
Mw: 249.143 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11036389
Číslo CAS: 199469-91-5